安全性情報
1.93670
Supelco
Sodium fluoride
EMPLURA®
別名:
Sodium fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
FNa
CAS番号:
分子量:
41.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936700521:
1936709051:
1936700500:
1936705021:
IN2RCMS193670:
1936705000:
試験成績書(COA)