安全性情報
1.93639
Supelco
Sodium molybdate
EMPLURA®
別名:
Sodium molybdate dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MoNa2O4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
241.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
[Mo](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI Key
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936390250:
1936390251:
IN2RCMS193639:
1936391000:
1936391021:
試験成績書(COA)