Merck
1.93600
Supelco
硝酸銀
EMPLURA®
別名:
硝酸, 銀 (I)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AgNO3
CAS番号:
分子量:
169.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
laboratory grade
蒸気密度
5.8 (vs air)
製品種目
EMPLURA®
フォーム
solid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
密度
4.350 g/cm3
保管温度
room temp
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93600.0027: 25 g, Minimum order quantity: 20
1.93600.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93600.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936000521:
1936000121:
IN2RCMS193600:
1936000500:
1936000025:
1936000027:
1936000100:
試験成績書(COA)