Merck
1.93427
Supelco
クエン酸
anhydrous, for analysis EMPLURA®
別名:
Citric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
CAS番号:
分子量:
192.12
Beilstein:
782061
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
グレード
anhydrous
expl. lim.
8 %, 65 °F
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93427.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93427.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93427.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1934270500:
1934270521:
1934275000:
IN2RCMC193427:
1934275021:
1934279025:
1934279026:
試験成績書(COA)