Merck
1.93403
Supelco
リン酸
≥85%, EMPLURA®
別名:
オルトリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3PO4
CAS番号:
分子量:
98.00
Beilstein:
1921286
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥85%
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93403.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93403.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
1.93403.5021: 5 L, Minimum order quantity: 4
1.93403.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
その他情報
濃リン酸は約85%のH3PO4水溶液です。
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1934032500:
1934032521:
IN2RCMP193403:
1934035021:
1934039026:
1934030521:
試験成績書(COA)