安全性情報
1.93014
Supelco
Hydrofluoric acid 48%
for analysis EMPARTA® ACS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
ACS reagent
保管温度
room temp
包装
1.93014.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 16
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN2RCMH193014:
1930140521:
1930140500:
試験成績書(COA)