OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
テクニック
tissue culture: suitable
色
yellow
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI Key
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
詳細
生物化学的/生理学的作用
警告
再構成
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
171255-20ML-M:
171255-ML:
171255-20UNML:
171255-20ML:
171255-20UNML-M:
171255-0ML:
171255B-250ML:
171255B-250ML-M:
171255B-ML:
試験成績書(COA)