Merck
165300
Sigma-Aldrich
L-(+)-2-Amino-4-phosphonobutyric Acid
別名:
L-(+)-2-Amino-4-phosphonobutyric Acid, L-AP4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10NO5P
CAS番号:
分子量:
183.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
溶解性
dilute aqueous base: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C4H10NO5P/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)/p-2/t3-/m0/s1
InChI Key
DDOQBQRIEWHWBT-VKHMYHEASA-L
詳細
Phosphonic acid analog of L-glutamic acid. A selective group III metabotropic glutamate receptor agonist. Also a potent, pathway-specific synaptic depressant.
警告
Toxicity: Irritant (B)
その他情報
Pin, J.-P., and Duvoisin, R. 1995. Neuropharmacology 34, 1.
Saugstad, J.A., et al. 1995. Mol. Pharmacol. 45, 367.
Tones, M.A., et al. 1995. NeuroReport 7, 117.
Schoepp, D.D. 1994. Neurochem. Int. 24, 439.
Nakanishi, S. 1992. Science 258, 597.
Tanabe, Y., et al. 1992. Neuron 8, 169.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
165300-MG:
165300-1MG:
試験成績書(COA)