製品名
Chromolith® Diol, L × I.D. 25 mm x 4.6 mm HPLC column
物質
PEEK column
品質水準
認証
suitable for USP L20
製品種目
Chromolith®
特徴
endcapped: no
包装
1 ea of
標識化の程度
11% Carbon loading
パラメーター
200 bar pressure
45 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
カラムL × 内径
2.5 cm × 4.6 mm
Matrix
monolithic silica
マトリックス活性基
Diol bonding phase
ポアサイズ
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
動作pH範囲
2-7.5
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
保管温度
no temp limit
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Rapid separations at very low column back-pressure
- High matrix tolerance, allowing time and cost savings with simplified workflows
- Cost-savings due to extended column lifetimes
- Connection of columns, flow gradients and the use of mobile phases with higher viscosity
法的情報
試験成績書(COA)
資料
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.