14-455
Rap1 アッセイ試薬(Ral GDS-RBD、アガロース)、650 µg
Reagent (Ral GDS-RBD, agarose). A GST-tagged fusion protein, corresponding to amino acids 788-884 of human Ral GDS-Rap binding domain (RBD), for use in Affinity Binding Assays.
別名:
Ral GDS-RBD アッセイ試薬, Rap1 検出試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
おすすめの製品
由来生物
human
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
affinity binding assay: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... TERF2IP(54386)
詳細
ヒト Ral GDS-Rap 結合ドメイン(RBD)の 788 ~ 884 アミノ酸に対応する GST タグ付き融合タンパク質
製品の起源:大腸菌で発現
品質
イムノブロット分析で定期的に評価されています
保管および安定性
-20℃ で 6 ヵ月
その他情報
比活性度データにつきましては、この酵素の個々のロットの試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
14-455:
試験成績書(COA)
Measurement of GTP-bound Ras-like GTPases by activation-specific probes.
M van Triest et al.
Methods in enzymology, 333, 343-348 (2001-06-13)
Differential interaction of the ras family GTP-binding proteins H-Ras, Rap1A, and R-Ras with the putative effector molecules Raf kinase and Ral-guanine nucleotide exchange factor
Herrmann, C, et al
The Journal of Biological Chemistry, 271, 6794-6800 (1996)
J F Rebhun et al.
The Journal of biological chemistry, 275(45), 34901-34908 (2000-08-10)
Although the Ras subfamily of GTPases consists of approximately 20 members, only a limited number of guanine nucleotide exchange factors (GEFs) that couple extracellular stimuli to Ras protein activation have been identified. Furthermore, no novel downstream effectors have been identified
B Franke et al.
The EMBO journal, 16(2), 252-259 (1997-01-15)
Rap1 is a small, Ras-like GTPase whose function and regulation are still largely unknown. We have developed a novel assay to monitor the active, GTP-bound form of Rap1 based on the differential affinity of Rap1GTP and Rap1GDP for the Rap
Amlodipine potentiates metalloproteinase activity and accelerates elastin degradation in a model of aneurysmal disease.
J R Boyle,I M Loftus,S Goodall,M Crowther,P R Bell,M M Thompson
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery null