認証
JPE
Ph. Eur.
USP
品質水準
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
形状
scales
mp
160-240 °C
アプリケーション
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI Key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CO1E1413511000:
1413510001:
1413511000:
MX11413511000:
1413511000BWT:
1413519025:
1413519029:
1413519028:
1413510000:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
PVA meets all the essential requirements to be used in ophthalmic preparations and offers important benefits compared to HPMC and CMC.
プロトコル
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.