Merck
1.25172
Millipore
Eshmuno® CP-FT Resin
RoboColumn Eshmuno® CP-FT, volume 0.6 mL, prepacked column
別名:
RoboColumn Eshmuno® CP-FT, 0.6ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
ligand
(Sulfoisobutyl)
物質
polypropylene housing
製品種目
Eshmuno®
フォーム
prepacked column
パラメーター
≤8 bar pressure
400 cm/hr max. flow rate
カラム I.D. × L
5 mm × 30 mm
容量
0.6 mL
マトリックス活性基
Polyvinyl Ether
平均粒径
50 μm
キャパシティ
~70 mL, resin binding capacity
アプリケーション
mAb
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5 x 30mm
特徴および利点
Eshmuno® CP-FT chromatography resin enables:
  • Superior flow-through removal of mAb aggregates
  • High product recoveries at high mass loadings
  • Significant reduction in resin and buffer volume
  • Smaller manufacturing footprint (smaller columns, buffer tanks, etc.)
  • Low salt process conditions eliminate the need for dilution before subsequent ion exchange steps
  • Significant reduction in processing volumes improves virus filtration and ultrafiltration processing economics
  • Rigid base bead enables higher flow rates and easier column packing
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
包装
Plastic bag(s)
法的情報
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany