スキップする
L6895
リピッド A, モノホスホリル サルモネラ菌 セロタイプ minnesota Re595(Re変異)由来
lyophilized powder, TLR ligand tested
別名:
サルモネラ由来モノホスホリルリピド A
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥67,800
5 mg
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥305,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
MDL number:
¥67,800
出荷予測2026年6月01日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
Salmonella enterica (serotype minnesota Re 595 Re mutant)
Quality Segment
form
lyophilized powder
impurities
<0.2% Ketodeoxyoctonate (KDO)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
脂質A分子は、グラム陰性細菌が産生するエンドトキシンの主な成分を固定する脂質膜を構成します。 脂質A分子は、免疫応答を誘導します。 構造上、脂質A分子は2つのグルコサミンユニットで構成され、脂質アシル鎖の数ならびにリン酸化反応の同一性および程度が種によって異なります。
Salmonella enterica血清型ミネソタRe 595由来のモノホスホリル脂質である脂質Aは、さまざまなLPA分子およびアナログの特定の構造の抗原性について比較評価を行うために使用できます。
Biochem/physiol Actions
リポポリサッカライド(LPS)は、グラム陰性細菌の細胞壁に特徴的な化合物です。LPSとその脂質A成分は、一般的な病原体関連分子パターン(PAMP)を認識するToll様受容体タンパク質ファミリーに属するToll様受容体4(TLR4)を介して自然免疫系の細胞を刺激します。
脂質Aには、マクロファージ、T細胞、B細胞の活性化を含めた免疫賦活アジュバント活性があります。研究から、脂質Aは、Th2よりもTh1を強く活性化することが明らかになっています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
L6638L5399SBR00012
biological source
Salmonella enterica (serotype minnesota Re 595 Re mutant)
biological source
Escherichia coli (F583 Rd mutant)
biological source
Escherichia coli (F583 Rd mutant)
biological source
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
<0.2% Ketodeoxyoctonate (KDO)
impurities
<0.2% Ketodeoxyoctonate (KDO)
impurities
-
impurities
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
L6895-1MG-PW: + L6895-VAR: + L6895-1MG: + L6895-5MG: + L6895-5MG-PW: + L6895-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)