おすすめの製品
細胞株の説明
Jurkat細胞
品質
いくつかのUpstate抗体のポジティブコントロールとして日常的に評価されています。
物理的形状
改変RIPAバッファー(50 mM Tris-HCl(pH 7.4)、1% NP40、0.25%デオキシコール酸ナトリウム、150 mM NaCl、1 mM EDTA、1 mM PMSF、1 mg/mLアプロチニン、1 mg/mLロイペプチン、1 mg/mLペプスタチン、1 mM Na3VO4、1 mM NaF)、非還元サンプルバッファー(31 mM Tris-HCl(pH 6.8)、5%グリセロール、1% SDS、0.002%ブロモフェノールブルー)で希釈。
保管および安定性
-20°Cで6か月保存できます。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12-303:
試験成績書(COA)
Leukemia & lymphoma, 54(3), 579-586 (2012-07-31)
Overexpression of zeta-chain-associated protein 70 (ZAP-70) was recently recognized as an independent prognostic marker for the aggressive form of chronic lymphocytic leukemia (CLL). The objective of this study was to demonstrate the feasibility and implementation of quantitative detection of ZAP-70
International journal of bipolar disorders, 11(1), 33-33 (2023-10-09)
The differential diagnosis of patients presenting for the first time with a depressive episode into unipolar disorder versus bipolar disorder is crucial to establish the correct pharmacological therapy (antidepressants vs mood stabilizers), but no biological markers are currently available. Several
Molecular and cellular biology, 26(3), 843-851 (2006-01-24)
The human genome contains a number of methyl CpG binding proteins that translate DNA methylation into a physiological response. To gain insight into the function of MBD2 and MBD3, we first applied protein tagging and mass spectrometry. We show that
Blood, 118(26), 6871-6880 (2011-11-02)
Protracted inhibition of osteoblast (OB) differentiation characterizes multiple myeloma (MM) bone disease and persists even when patients are in long-term remission. However, the underlying pathophysiology for this prolonged OB suppression is unknown. Therefore, we developed a mouse MM model in
The Journal of biological chemistry, 280(23), 22454-22461 (2005-03-31)
Heparin affin regulatory peptide (HARP) is an 18-kDa secreted growth factor that has a high affinity for heparin and a potent role on tumor growth and angiogenesis. We have previously reported that HARP is mitogenic for different types of endothelial