119874
1.19874
1 of 10
Sigma-Aldrich
1.12196
Indium
Supelco
1.14412
Zinc Test
1.19852
LiChrolut® Drying unit
1.19851
Vacuum manifold
1.19693
LiChrolut® EN (40 - 120 µm) 200 mg 3 ml standard glass tubes
277959
インジウム
Z250244
Aldrich® falling-film distillation head
Millipore
1.08488
尿素
1.51487
Pre-column holder for direct coupling of LiChroCART™ 4-4 pre-columns with Hibar® RT columns
Z803103
Specac® Atlas 15T manual hydraulic press
solid phase extraction (SPE): suitable
100
no temp limit
ろ過
マニホールド
分析サンプル前処理
固相抽出(SPE)・QuEChERS
製品番号
ロット番号・バッチ番号
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Explore our selection of high-quality LiChrolut® SPE products for efficient and reliable sample preparation before chromatographic analysis.