Merck
Z803103
Specac® Atlas 15T manual hydraulic press
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥793,000
¥793,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥793,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.32
¥793,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
メーカー/製品名
Specac Ltd
テクニック
IR spectroscopy: suitable
関連するカテゴリー
詳細
Specac® Atlas 15T manual hydraulic press may be used for the fabrication of free-standing bio-composites by employing two bio-polyesters with different elastic moduli and reinforced with different graphene nanoplatelets.[1] It may also be used to compress iron oxide granules to iron oxide discs to calculate the contact angle for the adsorption of heavy metals from wastewater using granulated iron oxide.[2]
特徴および利点
  • Polycarbonate safety guards
  • Adjustable upper bolster
  • Adjustable pressure control valve
  • Vacuum ports
  • Pressure release valve
法的情報
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
付属品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Design, production and characterisation ofgranular adsorbent material for arsenic removalfrom contaminated wastewater.
Mangwadi C, et al.
Chemical Engineering Research and Design, 110, 70-81 (2016)
Effect of graphene nano-platelet morphology on the elastic modulus of soft and hard biopolymers.
Cataldi P, et al.
Carbon, 109, 331-339 (2016)