Merck
1.19203
Supelco
Silver chloride 99+
for analysis 99+ EMSURE®
別名:
Silver chloride 99+
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AgCl
CAS番号:
分子量:
143.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
232-033-3
NACRES:
NA.21
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.4-100.0% Ag basis
フォーム
powder
有効性
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
455 °C
溶解性
0.00188 g/L
密度
5.56 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
Ag: 74.9-75.3%
Cd: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Pb: ≤0.002%
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Ag]Cl
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (calculated of Ag): 99.4 - 100.0 %
Ag (Silver): 74.9 - 75.3 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.002 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3