118605
別名:
Tetrahydrofuran/Acetic anhydride 9/1 (v/v), Novabiochem®
1 of 10
Sigma-Aldrich
555339
Cap Mix A, (80% Tetrahydrofuran, 10% Acetic Anhydride, 10% Pyridine)
L050030
Cap B
8.57005
Capping Reagent B1 for DNA Synthesis
8.57012
Capping Reagent B for DNA Synthesis
L040030
Cap A
L040050
8.57002
Capping Reagent A for DNA Synthesis
L030000
ETT活性化剤
Supelco
1.00063
酢酸
8.57006
Capping Reagent B2 for DNA Synthesis
200
Novabiochem®
liquid
reaction type: Acetylationsreagent type: derivatization reagent
ambient
2-30°C
Chemical Synthesis
Coupling Reagents & Nucleosides
Danger
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
3 - Flammable liquids
WGK 1
劇物
第4類:引火性液体 第一石油類 危険等級II 水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
製品番号
ロット番号・バッチ番号