安全性情報
1.18459
Supelco
Copper Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
特徴
refill
品質水準
特定アナライト
copper
適合性
for use with MCOLORTEST®
検出方法
colorimetric
保管温度
15-25°C
詳細
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14765, 1.14418, and 1.14414 for the colometric evaluation of copper.
for 114765, 114418, 114414 MQuant®
法的情報
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2