安全性情報
1.17283
Supelco
ICP Multi element standard solution XXV
for MS (29 elements in diluted nitric acid), Certipur®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reference material
品質水準
製品種目
Certipur®
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
保管温度
15-25°C
包装
100ml in HD-PE bottle
アナリシスノート
Al (aluminium): 10 mg/l
As (arsenic): 10 mg/l
Ba (barium): 10 mg/l
Be (beryllium): 10 mg/l
Bi (bismuth): 10 mg/l
Cd (cadmium): 10 mg/l
Ca (calcium): 10 mg/l
Cs (cesium): 10 mg/l
Cr (chromium): 10 mg/l
Co (cobalt): 10 mg/l
Cu (copper): 10 mg/l
Ga (gallium): 10 mg/l
In (indium): 10 mg/l
Fe (iron): 10 mg/l
Pb (lead): 10 mg/l
Li (lithium): 10 mg/l
Mg (magnesium): 10 mg/l
Mn (manganese): 10 mg/l
Ni (nickel): 10 mg/l
K (potassium): 10 mg/l
Rb (rubidium): 10 mg/l
Se (selenium): 10 mg/l
Ag (silver): 10 mg/l
Na (sodium): 10 mg/l
Sr (strontium): 10 mg/l
Tl (thallium): 10 mg/l
U (uranium): 10 mg/l
V (vanadium): 10 mg/l
Zn (zinc): 10 mg/l
法的情報
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物