Merck
1.16989
Supelco
Formaldehyde Test Strips, reflectometric
1.0-45.0 mg/L (HCHO), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
別名:
Formaldehyde chemical test strips, Formaldehyde test strip for instrument reader
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Formaldehyde Test, reflectometric, 1.0-45.0 mg/L (HCHO), for use with REFLECTOQUANT®
詳細
quantitative
品質水準
製品種目
Reflectoquant®
特定アナライト
formaldehyde
測定範囲
1.0-45.0 mg/L (HCHO)
適合性
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
検出方法
reflectometric
保管温度
15-25°C
詳細
Method: reflectometric with test strips and reagent 1.0 - 45.0 mg/l HCHO Reflectoquant®
The Reflectoquant Formaldehyde test includes test strips and all necessary additional reagents. Formaldehyde is used as a disinfectant for surfaces, medical equipment and also as a raw material in binding agents, fixing agents or as a preservative. Formaldehyde reacts with a Triazole to form a purple-red tetrazine that is determined reflectometrically on the RQflex® 20. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the formaldehyde concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant test strips for formaldehyde. Further quantitative determination methods can be found with our Spectroquant tests.
アナリシスノート
function control: conforms
Assay
- standard 1:
4.5 - 5.5 mg/l
- standard 2: 13.5 - 16.5 mg/l
- standard 3: 27.0 - 33.0 mg/l
法的情報
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
プロトコル
ホルムアルデヒド用標準溶液の調製
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
関連コンテンツ
食品・飲料業界でのHACCPに基づく消毒管理は、製品の安全性を保証し、規制を順守するために重要です。私たちは、食品・飲料製造において、消毒管理・衛生状況のモニタリング工程で使用するさまざまな製品を提供しています。
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.