116727
1.16727
1 of 10
Supelco
1.19302
Verification Standard
1.14724
Empty cells 16 mm
1.10079
Chloride Test
1.03792
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
1.04952
Potassium chromate
1.07233
Phenolphthalein
1.10428
Phosphate Test
Sigma-Aldrich
72073
ソーダ石灰
1.09081
硝酸銀 溶液
1.06733
Sodalime
for use with RQflex® 10 Plus
reflectometric
製品番号
ロット番号・バッチ番号