安全性情報
1.15348
Supelco
Kjeldahl tablets
weight 5 g (tablet)without addition of Se and Hg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NB.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
tablet
品質水準
特定アナライト
nitrogen
テクニック
photometry: suitable
重量
5 g (tablet)without addition of Se and Hg
保管温度
no temp limit
詳細
(without addition of Se and Hg) 5 g/tablet
Type: Mercury- and selenium-free catalyst Composition:
Na2SO4 47.7%
K2SO4 47.7%
TiO2 2.8%
CuSO4 1.8%
アナリシスノート
Appearance: light-grey to light-blue tablets
Application test: conforms
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
全窒素分析キットは、水や廃水のテストのための迅速かつ正確で費用対効果の高い方法です。
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.