Merck
1.14695
Supelco
CombiCheck 50 Test, photometric
photometric, Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
SE.11
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
CombiCheck 50, photometric, Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
アナライトの機能クラス
chemical oxygen demand (COD)
特定アナライト
ammonium, nitrogen
テクニック
photometry: suitable
検出方法
photometric (ammonium, COD and nitrogen)
フォーマット
multi-component solution
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
詳細
This Spectroquant® CombiCheck 50 is a high-quality laboratory solution used for internal quality control and method-controlling purposes.
These Spectroquant® standard solutions perfectly complement our ready-to-use test kits and photometers within the Spectroquant® portfolio and are ideal for validating international norm methods described in e.g., ISO, EN, APHA, and EPA.
Please visit the Reference Material Quality Grade website to find a comprehensive overview of our different grades of standards.
アプリケーション
CombiCheck 50 can be used to check the photometric measurement system (reagents, measurement device, handling) and the mode of working.
特徴および利点
  • Manufactured and tested in DIN EN ISO 9001:2008 accredited laboratory
  • The solution is pre-diluted to a concentration that falls into the range of our Spectroquant® test kits. This eliminates the need for dilution prior to analysis and hence avoids a common source of error
  • Ready-to-use diluted reference materials (RMs) along with expanded measurement uncertainty ensure absolute precision
  • Accompanied with a certificate of analysis (COA) detailing the certified values, including uncertainty and expiry date
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST) or to United States Pharmacopeia (USP)
  • Reliable and reproducible results
アナリシスノート
Standard Solution Reagent R-1:
Ammonium: 1.00 ± 0.10 mg/L NH4-N
COD: 20/0 ± 4 mg/L COD
Nitrogen: 5.0 ± 0.7 mg/L N
Addition Solution Reagent R-2 (Spike sample):
Ammonium: 1.00 ± 0.10 mg/L NH4-N
COD: 10.0 ± 3.0 mg/L COD
Nitrogen: 3.0 ± 0.5 mg/L N
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
資料
Optimize measurement reliability with advanced analytical quality assurance and process control using Spectroquant®, MQuant®, TraceCERT®, and more.