Merck
1.13900
Millipore
LiChroprep® RP-18 (40-63 µm)
for liquid chromatography
別名:
LiChroprep® RP-18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115711
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
spherical silica gel
品質水準
粒径
40-63 μm
ポアサイズ
10 nm mean pore size
かさ密度
410 kg/m3
アプリケーション
plasma purification
分離法
reversed phase
保管温度
no temp limit
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Carbon content: ≥ 15 %
Application test: passes test
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 1500
separation factor (Acetophenone/Cinnamic acid, selectivity test): 1.1 - 1.3
separation factor (Acetophenone/Phenol, selectivity test): 1.8 - 2.2
separation factor (1-Naphtol/Phenol, selectivity test): 3.9 - 4.4
Particle Size (d10): 31.0 - 37.0 µm
Particle Size (d50): 54.0 - 64.0 µm
Particle Size (d90): 95.0 - 110.0 µm
capacity factor (Toluene): 17.0 - 22.0
法的情報
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg