Merck
1.12936
Supelco
Oxidizing decomposition reagent
for compounds containing P and N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NA.21
品質水準
形状
solid
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
かさ密度
800‑900 kg/m3
保管温度
15-25°C
ピクトグラム
Flame over circleExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
ペルオキソ二硫酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体