112148
1.12148
別名:
Methyl dodecylbenzene sulfonate, Dodecylbenzenesulfonic acid methyl ester
1 of 10
Supelco
1.12080
硫酸
1.00731
1.09072
硫酸 溶液
1.09074
Sigma-Aldrich
44202
Methyl dodecylbenzenesulfonate
289957
ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム
339741
1.70230
Potassium standard solution
1.60313
1.00165
ホウ酸
200
liquid
1.03 g/cm3 at 20 °C
no temp limit
[S](=O)(=O)(OC)c1c(cccc1)CCCCCCCCCCCC
1S/C19H32O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-16-13-14-17-19(18)23(20,21)22-2/h13-14,16-17H,3-12,15H2,1-2H3
AIXYHMWIAPSTQG-UHFFFAOYSA-N
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
製品番号
ロット番号・バッチ番号