111748
1.11748
別名:
Phenol red sodium salt
1 of 10
Supelco
1.07241
Phenol red
Sigma-Aldrich
114537
フェノールレッド ナトリウム塩
P0290
フェノールレッド 溶液
P4758
1.07242
Phenol red solution
P5530
P3532
フェノールレッド
1.09439
Buffer solution
1.04936
塩化カリウム
1.59375
Phenol red sodium salt, indicator ACS
ACS reagent
200
≤8.0% loss on drying, 110°C
1.2-3.0, brown-orange to yellow(1st transition range)6.5-8, brownish-yellow to red-violet(2nd transition range)
285 °C
2-30°C
[Na+].[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3ccc(cc3)[O-])c2ccc(cc2)O
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
分析化学
分析用試薬
Warning
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
製品番号
ロット番号・バッチ番号