安全性情報
1.10888
Supelco
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
GR for analysis
別名:
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate, 1,3-Dichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3Cl2N3NaO3 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
255.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
220-767-7
NACRES:
NA.21
フォーム:
solid
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
solid
有効性
550-1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
252 °C (decomposition)
溶解性
236.8 g/L
密度
1.97 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
980 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].ClN1C(=O)[N-]C(=O)N(C1=O)Cl.O.O
InChI
1S/C3HCl2N3O3.Na.2H2O/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;;;/h(H,6,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI Key
PYILKOIEIHHYGD-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (iodometric, calc. on dried substance): ≥ 98.0 %
Identity (Raman-spectrum): conforms
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Loss on Drying (105°C): 9.0 - 16.0 %
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
遊離塩素用AQA標準物質 - 遊離塩素用標準溶液の調製
関連コンテンツ
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine