Merck
1.09974
Supelco
塩酸 溶液
c(HCl) = 0.01 mol/l (0.01 N) , concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
別名:
塩化水素 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.21
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
製品名
塩酸 溶液, for 1000 ml, c(HCl) = 0.01 mol/l (0.01 N) Titrisol®
グレード
reagent
品質水準
製品種目
Titrisol®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Acid-base reactions
濃度
0.01 M
テクニック
titration: suitable
pH
1 ( in H2O, undiluted)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
関連事項
Replaces: HX0603E-6
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg