安全性情報
1.09905
Supelco
Bromide bromate solution
c(Br₂) = 0,05 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NA.21
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
製品名
Bromide bromate solution, for 1000 ml, c(Br₂) = 0,05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
品質水準
製品種目
Titrisol®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Redox Reactions
濃度
0.05 M
テクニック
titration: suitable
pH
12.8 (20 °C in H2O)
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
法的情報
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第2種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Hallo, ich suche ein Kaliumbromid-Kaliumbromat-Reagenz zur Quecksilberbestimmung mittels AAS gemäß EN ISO 12846:2012. Ist Ihr Produkt 1.09905 dafür geeignet? Könnten Sie mir bitte die genaue Konz von Kaliumbromid und Kaliumbromat in der Lösung mitteilen?
    1 回答
    1. Unfortunately, this product is a titrant and is not suitable for use in mercury vapor AAS. The reagent solution for this protocol should be prepared from low mercury potassium bromide and potassium bromate materials. Please see the links below to review components that are more suitable for this application:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/104912
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/104905