主要文書
1.09829
Supelco
Titanium standard
1000 mg Ti, (NH₄)₂TiF₆ in H₂O Titrisol®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
Titrisol®
フォーム
concentrate
濃度
1000 mg Ti in water
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
密度
1.045 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
保管温度
15-25°C
特徴および利点
  • TitrisolTitrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
  • Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
  • Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
  • Provides reliable and reproducible results.
  • アナリシスノート
    content (Ti): 1000 mg/Ampoule
    Determination method: alcalimetric titration (traceable to NIST - SRM 723e)
    Accuracy of the method: +/- 5 mg
    法的情報
    Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    保管分類コード
    10 - Combustible liquids
    WGK
    WGK 3