certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Ti in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)はISO17034に準拠して製造され、ISO/IEC17025に準拠して特性評価されています。本CRMはSI単位kgまで追跡可能であり、米国標準技術研究所(NIST)などの国家計量機関(NMI)から入手した原材料を参照として測定しています。
現在の認定証明書にアクセスするには、ISO認証およびサイトの品質セルフアセスメントをご覧ください。
不確かさ、有効期限、微量不純物に関する詳細情報などの認証値を見るには、証明書をhttps://www.sigma-aldrich.comからダウンロードしてください。
現在の認定証明書にアクセスするには、ISO認証およびサイトの品質セルフアセスメントをご覧ください。
不確かさ、有効期限、微量不純物に関する詳細情報などの認証値を見るには、証明書をhttps://www.sigma-aldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
チタン ICP 標準は、誘導結合プラズマ(ICP)技術による土壌および堆積物サンプル中のチタン濃度の測定における校正標準として使用できます。
アナリシスノート
Tiの2%硝酸溶液(1 g/L)(微量のHFを含む)。高純度Ti金属、HNO3、HF、水で調製
その他情報
メルクのTraceCERT®シリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストについては、私たちのICP&AAS標準品ウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12237-100ML:4548173297811
12237-VAR:
12237-BULK:
12237-100ML-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Quantification of anthropogenic TiO 2 nanoparticles in soils and sediments combining size fractionation and trace element ratio
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 37, 338-350 (2022)