Merck
1.09609
Supelco
n-Tridecane
reference substance for gas chromatography
別名:
n-Tridecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11CH3
CAS番号:
分子量:
184.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
211-093-4
蒸気圧
<0.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
>204 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.6-6.5 % (v/v)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
bp
235 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
転移温度
flash point 79 °C
密度
0.757 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI Key
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.3 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): conforms
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体