Merck
1.09336
Millipore
Silica
for liquid chromatography
別名:
Silicon dioxide, 二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
silica gel (irregularly-shaped)
品質水準
製品種目
LiChroPrep®
有効性
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
マトリックス活性基
Irregular-Shaped Silica Gel
粒径
15-40 μm
ポアサイズ
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
かさ密度
200‑800 kg/m3
アプリケーション
plasma purification
分離法
reversed phase
保管温度
no temp limit
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Irregular-shaped Silica gel with narrow, well defined particle size distribution delivering high separating performance, permeability and good reproducibility
アプリケーション
LiChroprep Si 60 (15-25 µm) for liquid chromatography. CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
特徴および利点
LiChroprep® Si 60 (15-25 µm) provides users with:
  • Reproducible, homogeneous, irregularly shaped silica gel matrix
  • Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
  • Large batch sizes up to 200 kg in the modification
包装
Plastic bottle
アナリシスノート
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Loss on drying (150 °C): 5.5 - 6.5 %
Specific surface area (according to BET): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
particle size (Malvern) (d10): 11.0 - 16.0 µm
particle size (Malvern) (d50): 18.0 - 24.0 µm
particle size (Malvern) (d90): 27.0 - 37.0 µm
Application test (2-Nitrotoluene): conforms
Pressure: ≤ 15.0 bar
Separation efficiency (2-Nitrotoluene): ≥ 8000
Leading: ≤ 7 %
Tailing: ≤ 11 %
Symmetry: 0.8 - 1.5
Capacity factor: ≥ 0.3
The specific surface is related to silica gel raw material.
法的情報
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg