Merck
1.08828
Supelco
Zinc iodide
for analysis EMSURE®
別名:
Zinc iodide, Zinc diiodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
I2Zn
CAS番号:
分子量:
319.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-396-0
NACRES:
NA.21
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥98.5% (complexometric)
フォーム
solid
不純物
≤0.00005% As (Arsenic)
≤0.001% Cu (Copper)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.001% Pb (Lead)
≤0.005% Cd (Cadmium)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.01% Chloride (Cl)
≤0.1% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfates)
損失
≤1.5% loss on drying
pH
5.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
625 °C/1013 hPa
mp
446 °C
溶解性
4500 g/L
密度
4.74 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1800 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Zn+2].[I-].[I-]
InChI
1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
UAYWVJHJZHQCIE-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Substances not precipitated by ammonium sulfide (as sulfates): ≤ 0.1 %
Loss on drying: ≤ 1.5 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3