主要文書
1.08462
Supelco
Uranine AP (C.I. 45350)
concentrated for the examination of subterranean waters
別名:
Uranine AP (C.I. 45350)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H10Na2O5
CAS番号:
分子量:
376.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171501
EC Index Number:
208-253-0
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
powder
有効性
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
テクニック
titration: suitable
損失
≤7% loss on drying, 110°C
red-brown
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
溶解性
500 g/L
かさ密度
600 kg/m3
λmax
489-491 nm (buffer pH 8.0)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]c1cc2c(cc1)C(=C4C(=CC(=O)C=C4)O2)c3c(cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;;/h1-10,21H,(H,23,24);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Appearance: Reddish-brown powder, eventually with granular and bright parts.
Absorption maximum λmax. (buffer pH 8.0): 489 - 491 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; buffer pH 8.0; calc. on dried substance): ≥ 1800
Loss on drying (110 °C): ≤ 7 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup