主要文書
1.08426
Supelco
Titriplex® V
for analysis (diethylenetriaminepentaacetic acid)
別名:
Titriplex® V
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H23N3O10
CAS番号:
分子量:
393.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-652-8
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reaction type: Complexometric reactions
テクニック
titration: suitable
pH
2-3 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
>206 °C (Decomposition)
溶解性
4.8 g/L
かさ密度
580 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
InChI Key
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Iron (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5
法的情報
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
392.0 °F - closed cup
引火点(℃)
200 °C - closed cup