安全性情報
1.08310
Supelco
o-Toluidine
GR for analysis
別名:
o-Toluidine, 2-Aminotoluene, 2-Methylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(CH3)C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
107.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
202-429-0
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
0.18 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
480 °C
有効性
3250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-7.5 % (v/v)
pH
7.4 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
bp
200 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
転移温度
flash point 85 °C
溶解性
15 g/L
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
InChI Key
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
p-toluidine and m-toluidine (GC, area%): ≤ 0.40 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.10 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0001 %
Sulfated ash: ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体