108150
1.08150
1 of 10
Supelco
93285
2,4,6-トリス(2-ピリジル)-s-トリアジン
T1253
1.09535
pH-indicator strips pH 0 - 14 Universal indicator
Sigma-Aldrich
T6399
トリクロロ酢酸
71768
4-ニトロフェニルリン酸 二ナトリウム塩 六水和物
1.09435
Buffer solution
1.09439
1.14752
Ammonium Test
Millipore
1.01097
Aluminium oxide 90 standardized
USP
1613757
無水炭酸ナトリウム
Danger
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
製品番号
ロット番号・バッチ番号