安全性情報
1.08023
Supelco
Iron Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
特徴
refill
品質水準
特定アナライト
iron
適合性
for use with MCOLORTEST®
検出方法
colorimetric
保管温度
15-25°C
詳細
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kit 1.11136 for the colometric evaluation of iron.
法的情報
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3