Merck
1.07741
Supelco
シリカゲル
for thin-layer chromatography
別名:
Silica gel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
物質
plastic support
silica gel 60 matrix
品質水準
フォーム
powder
有効性
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
特徴
binder: no
fluorescent indicator
包装
pkg of 1 kg
bottle of
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
粒径
5-40 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
かさ密度
200‑800 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1 plastic bottle of 1 liter
アナリシスノート
pH-value (10% suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02%
Particle size: 90% <55 µm
Application test: conforms
The data to the particle size are related to the pure Silica gel before additive addtition.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg