安全性情報
1.07049
Supelco
Ethyl methyl ketone
for analysis EMPARTA® ACS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12191502
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
ACS reagent
品質水準
dilution
(for routine analytical applications)
保管温度
room temp
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1070492500:
1070490000:
IN2RCME107049:
1070492521:
1070490501:
1070490521:
1070494000:
1070492501:
試験成績書(COA)