Merck
1.06301
SAFC
CellPrime® rTrypsin
recombinant Trypsin (powder)
医薬品製造
別名:
CellPrime® rTrypsin, Parenzyme
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352207
EC Index Number:
232-650-8
品質水準
形状
powder
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
10 g/L
かさ密度
200 kg/m3
保管温度
2-8°C
詳細
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
法的情報
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
同等製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
ウイルス型ワクチンの製造は複雑で、テンプレート化されたアプローチはありません。ウイルスの形状、サイズ、性質、物理化学的挙動、安定性、宿主の特異性に合わせて、各工程を調整する必要があります。このコアプラットフォーム技術と、専門知識によって製造上の課題をどのように克服できるかについて、詳しく学びましょう。
Tailored viral vaccine manufacturing addresses virus-specific challenges through collaboration.