認証
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
品質水準
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
3600 °C/1000 hPa
mp
2800 °C
密度
3.58 g/cm3 at 25 °C
アプリケーション
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Mg]=O
InChI
1S/Mg.O
InChI Key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1058679999:
CO1E1058671000:
CO1E1058679029:
CO1I1058679029:
1058679029:
1058670000:
1058671000:
1058679029BWT:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。