Merck
1.04365
Supelco
ヘプタン
greener alternative
EMPLURA®
別名:
Heptane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
100.20
Beilstein:
1730763
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
205-563-8
NACRES:
NB.21
bp:
98 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
433 °F
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
不純物
≤0.005% Free acid (as CH3COOH)
蒸発残留物質
≤0.0050%
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
転移温度
flash point -4 °C
溶解性
0.05 g/L
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
アプリケーション
Heptane can be used as a solvent in the chromatographic purification of chemical intermediates. It can also be used as an extraction solvent for the extraction of aromatic sulfur compounds in the presence of ionic liquids. Heptane is used as an alternative solvent for hexane for the extraction of oil from cottonseed because it does not have environmental concerns as hexane.[1][2][3]
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.005 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.683 - 0.684
Matter discolored by H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
Evaporation residue: ≤ 0.0050 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1043656010:
1043652501:
1043658881:
1043650521:
1043650501:
1043652511:
1043652500:
1043658888:
1043650000:
1043652521:
1043651000:
1043656190:
1043659950:
IN2RCMH104365:
1043659011:
1043656025:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ヘプタン suitable for HPLC, ≥96%
Sigma-Aldrich
592579
ヘプタン
Hexane and heptane as extraction solvents for cottonseed: a laboratory-scale study
Conkerton EJ, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 72(8), 963-965 (1995)
Acetone-heptane as a solvent system for combining chromatography on silica gel with solvent recycling
Drueckhammer DG, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 1(1), 87-90 (2013)
Solvent extraction of aromatic sulfur compounds from n-heptane using the 1-ethyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide ionic liquid
Krolikowski M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 65, 168-173 (2013)
関連コンテンツ
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf