Merck
1.04317
Millipore
Tryptic Soy Agar - Dehydrated Culture Media
NutriSelect® Prime, EP, USP, JP, ISO, FDA BAM, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes
別名:
CASO寒天培地, TSA, トリプトンソーヤ寒天培地, 大豆カゼイン消化物寒天培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106213
NACRES:
NA.74
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
EP
ISO
JP
USP
品質水準
法規制遵守
FDA BAM
フォーム
powder
メーカー/製品名
NutriSelect® Prime
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
適合性
nonselective for
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NutriSelect® prime Tryptic Soy Agar halal is designed as a combination of two peptones, enzymatic digest of casein and of soy-bean, which provides a high nutrition by supplying organic nitrogen, amino acids, and longer-chained peptides. The osmotic balance is maintained by sodium chloride and agar-agar is the solidifying agent.
アプリケーション
NutriSelect® prime Tryptic Soy Agar halal is used to cultivate and isolate fastidious or non-fastidious microorganisms from test samples. It is suitable for the growth of both aerobic and anaerobic microflora.
法的情報
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
資料
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.
ハラール認証培養培地は、ハラーム(不法)成分の混入を予防して、認証を失わずに微生物QC試験の実施を可能にします。