Merck
22095
Millipore
CASO寒天培地
NutriSelect® Plus, powder, suitable for microbiology
別名:
TSA, カゼインペプトン大豆小麦粉ペプトン寒天培地, トリプティックソイ寒天培地, トリプトンソーヤ寒天培地, 大豆カゼイン消化物寒天培地
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥26,100
2.5 KG
¥99,600
¥26,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥26,100
2.5 KG
¥99,600
About This Item
UNSPSCコード:
41171605
NACRES:
NA.74
¥26,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
認証
according to GB 4789.40-2016
according to ISO 11731:2017
according to ISO 22964:2017
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
BioChemika
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
casein peptone, 15 g/L
sodium chloride, 5 g/L
soy peptone, 5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH
7.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical
surface monitoring
veterinary
water monitoring
microbiology
適合性
Enterococcus spp.
Haemophilus spp.
Pneumococcus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Campylobacter spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
関連するカテゴリー
アプリケーション
阻害剤も指標薬も含まない汎用培養培地。栄養要求性が厳しい微生物の培養などを含めた幅広いアプリケーション用。
調製ノート
蒸留水1 Lに40 gを懸濁させます。121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。
その他情報
プロテアーゼのメンバーの一次分離のための選択的分化培地(CASO寒天ベース)[1]
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
22095-2.5KG-F:
22095-500G-F:
22095-VAR-F:
22095-100G-F:
22095-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P M Hawkey et al.
Journal of clinical microbiology, 23(3), 600-603 (1986-03-01)
A new differential and selective medium for the isolation of members of the Proteeae, PIM (Proteeae isolation medium) agar, was developed and evaluated. The medium relies on the ability of all members of the Proteeae (with the exception of a