solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
組成
Dye, ≥85% spectrophotometric assay
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
溶解性
150 g/L
かさ密度
350 kg/m3
εmax
1360-1610 at 622-626 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C37H36N2O10S3.2Na/c1-3-38(24-26-7-5-9-33(21-26)50(41,42)43)30-15-11-28(12-16-30)37(35-20-19-32(40)23-36(35)52(47,48)49)29-13-17-31(18-14-29)39(4-2)25-27-8-6-10-34(22-27)51(44,45)46;;/h5-23H,3-4,24-25H2,1-2H3,(H3-,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アナリシスノート
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 622 - 626 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 1360 - 1610
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability for microscopy: passes test
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2