安全性情報
1.03037
Supelco
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
GR for analysis reagent for Vitamin B₆ Reag. Ph Eur
別名:
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2Cl3NO
CAS番号:
分子量:
210.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
202-937-2
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
reag. Ph. Eur.
品質水準
フォーム
solid
mp
65-67 °C
かさ密度
800 kg/m3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClN=C1C=C(C(=O)C(=C1)Cl)Cl
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
InChI Key
YHUMTHWQGWPJOQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Utilizing experimental design and desirability function in optimizing RP-HPLC method: Discusses the optimization of analytical methods using 30% acetic acid, improving the detection and analysis of pharmaceutical compounds (Mozayad et al., 2024).
  • Combined application of bacteriophages with a competitive exclusion culture and carvacrol with organic acids can reduce Campylobacter in primary broiler production: Illustrates the role of 30% acetic acid in agricultural biocontrol applications, reducing pathogen load in poultry (Peh et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (312 nm; 0,001 %; 1 cm; ethanol): ≥ 800
Melting point: 65 - 68
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
1030370000:
NAPE1030370025:
1030370010:
NAPE1030370050:
1030370100:
試験成績書(COA)